Learn More
MedChemExpress Ingenol
Artikelnummer. 16434907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16434907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16434907 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0865
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 348.43 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.17%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (-)-Ingenol
Ziel PKC
Menge 50 mg