Learn More
Gilac™ Zutatenbehälter mit Deckel, 30 l
Artikelnummer. 17908771
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
565 x 315 x 320 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
17908771 565 x 315 x 320 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17908771 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35 €
    78.64 € / 1 Stück
    Sparen 33.71 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 30-Liter-Zutatenbehälter mit Deckel ist mit Deckel ineinander stapelbar und ohne Deckel stapelbar. Es ermöglicht einen einfachen Zugang.
  • Zutatenbehälter, ineinander stapelbar mit Deckel und ohne Deckel.
  • Leicht zugänglich.
  • Der obere Behälter ermöglicht es, den Deckel zur einfacheren Handhabung in der offenen Position zu arretieren.
  • Zur besseren Manövrierbarkeit können optional 4 Räder an dem Gerät angebracht werden.
  • Der Behälter ist aus leicht transparentem Polypropylen gefertigt, sodass Inhalt und Füllstand erkennbar sind.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7,9 gal.
Kapazität (metrisch) 30 L
Verschlusstyp Schnappverschluss und Scharnier
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Zutatenbehälter
Abmessungen (L x B x H) 565 x 315 x 320 mm
Länge (metrisch) 565 mm
Länge (angloamerikanisch) 22,2 in.
Breite (metrisch) 315 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,4 in.
Höhe (metrisch) 320 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.