Learn More
INH1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16437108 10 mg
16423147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material INH1
Physikalische Form Solid
CAS 313553-47-8
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16N2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym IBT13131
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 308.4
Formelmasse 308.4
Reinheit (%) 99.62%
Güte Research