missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin alpha Antibody (4E2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-51660-0.025ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Inhibin alpha Monoclonal specifically detects Inhibin alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Inhibin alpha | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha | |
| Mouse | |
| 40 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 3623 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 400 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000 | |
| INHA | |
| Purified recombinant fragment of human INHA expressed in E. Coli. | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Ascites |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur