missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin alpha Antibody (INHA/4265), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08676JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Inhibin alpha Monoclonal antibody specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Inhibin alpha | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha | |
| A synthetic peptide (around aa 73-96) of alpha-subunit of human Inhibin alpha protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05111 ) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 3623 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| INHA/4265 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur