missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin alpha Antibody (PO12/8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Inhibin alpha Monoclonal specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Inhibin alpha |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PO12/8 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA 90 μg/mL, Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha |
| Gensymbole | INHA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?