missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin alpha Antibody (PO12/8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 € - 486.00 €
Spezifikation
| Antigen | Inhibin alpha |
|---|---|
| Klon | PO12/8 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18237452
|
Novus Biologicals
NBP2-61936 |
0.1 mg |
486.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18625627
|
Novus Biologicals
NBP2-61936-0.025mg |
0.025 mg |
190.00 €
0.03 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Inhibin alpha Monoclonal specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.Spezifikation
| Inhibin alpha | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 3623 | |
| Synthetic peptide corresponding to epitope region aa73-96 of the alphaC region subunit of Inhibin alpha | |
| Primary | |
| 40 kDa |
| PO12/8 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Apoptosis, Cancer | |
| A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha | |
| INHA | |
| IgG2a | |
| Protein A purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts