missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inhibin alpha Antibody (R1), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18678256 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18678256 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18678256

Marke: Novus Biologicals NBP308781PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Inhibin alpha Monoclonal antibody specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Inhibin alpha
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon R1
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to Human Inhibin alpha aa 233-264. Note that this peptide corresponds to the N-terminus of the mature region of the human inhibin alpha subunit. (Uniprot: P05111 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3623
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.