Learn More
Iniparib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17555575 500 mg 500 Milligramm
17545575 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17555575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469165000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 160003-66-7
Summenformel C7 H5 I N2 O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iniparib
Menge 500 mg
Formelmasse 298,30
MDL-Nummer MFCD11110639
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Beige
Reinheit ≥ 97,5 %
InChI-Schlüssel MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-iodo-3-nitrobenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 292.03