Learn More
Cytiva Injektionsnadel
Artikelnummer. 17342471 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
0.7 mm AD Führung
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Packungsgröße
17342471 0.7 mm AD Führung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17342471 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18180142
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nadelführung mit einem Außendurchmesser von 0,7 mm Führung
  • Mit Führungen mit 0.7 mm Außendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Injektionsnadel
Größe (metrisch) 0.7 mm AD Führung