Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Injektionsportliner für Gaschromatographen
- Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Artikelnummer. 15437990 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Product Type | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless-Einlage, Einzelverjüngung | 1 Stück |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage | 2 Stück |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage | 2 Stück |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV-Silcosteel-Einlage | 2 Stück |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Split-Injektion | 5 Stück |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Split-Injektion | 5 Stück |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Splitless-Injektionseinlage | 5 Stück |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Injektionseinlage | 5 Stück |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Injektionseinlage | - |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit Sinter-Verkleidung | 5 Stück |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit drei Prallplatten | 5 Stück |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage | 5 Stück |
| 10732527 | 5mm | 105 mm | 25 | Gerader Liner für Split-Injektion | 25 Stück |
| 10732147 | 3mm | 105 mm | 25 | Gerader Liner für Split Injektion | 25 Stück |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Gerade Splitless-Injektionseinlage | 25 Stück |
| 10619865 | 1mm | 120mm | 25 | Gerade Einlage für PTV-Injektor | 25 Stück |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | Gerade PTV-Injektionseinlage | 25 Stück |
| 10147694 | 1mm | 120mm | 25 | PTV-Einlage mit drei Prallplatten | 25 Stück |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split FocusLiner | 5 Stück |
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Prallplatteneinlage (Siltek) | 5 Stück |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Splitless-Injektionseinlage (Siltek) | 5 Stück |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner | 5 Stück |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Injektionspräzisionseinlage | 5 Stück |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | Splitless FocusLiner | 25 Stück |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split FocusLiner | 25 Stück |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless FocusLiner | 25 Stück |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Einlage (deaktiviert) | 2 Stück |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage | 2 Stück |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage | 5 Stück |
| 15247498 | Gemischt | Gemischt | 5 | Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung | 5 Stück |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Splitless-Injektion | 5 Stück |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Gerade Direkteinlage | 1 Stück |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Gerade Einlage für Split-Injektion | - |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Splitless-Einlage | - |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless-Einlage | - |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Direkteinlage | 5 Stück |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Split-Injektion | 5 Stück |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Einlage | 5 Stück |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Präzisionseinlage | 5 Stück |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Gerade Direkteinlage | 5 Stück |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless-Einlage | 5 Stück |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage | 5 Stück |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 5 Stück |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 5 Stück |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus | 5 Stück |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Einlage | 5 Stück |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Präzisionseinlage | 5 Stück |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Gerade Direkteinlage | 25 Stück |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Gerade Einlage für Split-Injektion | 25 Stück |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Splitless-Einlage | 25 Stück |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless-Einlage | - |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless-Einlage | 1 Stück |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Präzisionseinlage | - |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Gerader Split/Splitless-Einsatz | 1 Stück |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Gerade Direkteinlage | - |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless-Einlage, Einzelverjüngung | - |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless-Einlage, Doppelverjüngung | 1 Stück |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Präzisionseinlage | 25 Stück |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless-Einlage | 25 Stück |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage | 25 Stück |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Gerade Direkteinlage | 25 Stück |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 25 Stück |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus | 25 Stück |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus | 25 Stück |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-Einlage, konzentrische Ablenkungen | 1 Stück |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Präzisionseinlage | - |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless-Präzisionseinsatz | 1 Stück |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage | 5 Stück |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit Prallplatte | 5 Stück |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Injektionspräzisionseinlage | 5 Stück |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV-Einlage, konzentrische Ablenkungen | - |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Präzisionseinlage | 25 Stück |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless-Präzisionseinsatz | 25 Stück |
| 15548813 | Gemischt | Gemischt | 5 | Packung mit verschiedenen Einlagen | 5 Stück |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Zyklo-Einlage mit Doppelkonus | 5 Stück |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-Einlage, Tenax TA | 5 Stück |
Artikelnummer. 15437990
Marke: Thermo Scientific™ 453A0924UI
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
- Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
- Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
- Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
LinerGOLD GC-Injektionsanschlusseinsätze sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, Vertrauen können.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Länge (metrisch) | 78,5 mm |
| Verpackungsmaterial | Quarzwolle |
| Product Type | Splitless-Einlage, Einzelverjüngung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TRACE 1300 Serie GC und Agilent-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.