Learn More
Thermo Scientific™ Injectors for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Artikelnummer. 17862836 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Injektor 2,0 mm, qz, 2 Einlasse
Injektor 2.5 mm Innendurchmesser, Quarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17862836 Injektor 2.5 mm Innendurchmesser, Quarz 1 Stück
16367771 Injektor 2,0 mm, qz, 2 Einlasse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17862836 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1305600
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Discover our wide range of reliable, screw-in, self-aligning injectors, with differing internal diameters and materials, to match your sample matrices and ICP-MS analysis needs.
Choose from this range of reliable, screw-in, self-aligning injectors, with differing internal diameters and materials, to match your sample matrices and analytical needs.
The iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS systems come as standard with a 2.5 mm internal diameter, quartz injector. All of our injectors are easily removable for improved robustness and reduced maintenance requirements.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien, um ein höheres Leistungsverhalten zu erzielen
  • Quarz-Injektor (1,0 mm ID) für organische Lösungsmittel
  • Quarz-Injektor (2,0 mm ID)
  • Quarz-Injektor (2,5 mm ID)
  • Saphir-Injektor (2,0 mm ID)
  • Platin-Injektor für Analysen von Halbleiterprozess-Chemikalien auf ultrahohe Reinheit
  • Dreibeiniger Injektor (GC- oder Laser-kompatibel)
Spezifikation
Typ Injektor
Zur Verwendung mit (Geräte) ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
Enthält Injektor 2.5 mm Innendurchmesser, Quarz