Learn More
B Braun™ Injekt Solo-Konusspritzen
Artikelnummer. 12742637
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
20 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität unitSize
12742637 10 ml Steril 100 Stück
12752637 20 ml Steril 100 Stück
12722637 2 ml Steril 100 Stück
10542344 10 ml Nicht steril 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12742637 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4606108V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.14 €
    27.92 € / 100 Stück
    Sparen 8.22 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die B Braun™ Solo Cone Leur Spritze besticht durch besonders reibungslose, gleichmäßige Anwendung. Der grüne Kolben ermöglicht eine einfache Bestimmung des Füllvolumens und der doppelt versiegelte Stopfen sorgt für die Sicherung des Inhalts.
Genießen Sie den reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb der B Braun™ Solo Cone Leur Spritze. Der grüne Kolben ermöglicht die einfache Erkennung von Füllmengen und der doppelte Verschlussstopfen hält den Inhalt intakt.
  • Injekt™
  • Transparenter Zylinder mit Graduierungen
  • Grüner Kolben
  • Zylinder und Kolbenstange: Polypropylen
  • Kein DEHP oder Naturkautschuk
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 7886-1
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Sterilität Steril