Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Cool pH Electrodes
Artikelnummer. 15539601 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15539601
Marke: METTLER TOLEDO™ 30247850
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor rated to -30°C, making it ideal for measuring cold samples.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Kalte Proben: Messung bis zu -30 °C möglich
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Unbewegliche Glasmuffe, nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185)
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Mehrpolig
Diaphragma Unbewegliche Glasmanschette
Material Glas
pH-Bereich 1 bis 11
Typ Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Proben bei niedrigen Temperaturen oder mit geringer Ionenkonzentration
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
Internes Bezugssystem ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle
Membran LoT-Glas
Modell InLab™ Kalte Proben Pro-ISM
Lagerungsbedingungen InLab Lagerungslösung
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +80 °C
Länge (metrisch) Stiel 120 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm