Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Cool pH Electrodes
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Kalte Proben: Messung bis zu -30 °C möglich
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Unbewegliche Glasmuffe, nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185)
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Specifications
Specifications
| Beschreibung | pH-Elektrode InLab Kaltproben |
| Anschlusstypen | S7 |
| Diaphragma | Unbewegliche Glasmanschette |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C° bis +80 °C° |
| Typ | Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | FRISCOLYT-B |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben bis zu einer Temperatur von minus 30 Grad Celsius |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S7 auf BNC (30281915) |
| Show More |