Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ DES™ Kabel
Código de producto. 31454080
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1.2 m
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel
31454080 1.2 m
31454046 3 m
31454050 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454080 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31052331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    101.65 € / 1 Stück
    Sparen 15.35 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Digitales Kabel für sichere Verbindung mit DES Sensoren, die eine stabile Signalübertragung und zuverlässige Messergebnisse gewährleisten.
  • Ein Kabel für alle digitalen Parameter
  • DES™ - Diagnostizierbar, effizient, nachhaltig:
    • Gesteigerte Effizienz durch Sensordiagnostik
    • Schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeiten, maximale Lebensdauer der Sensoren und Unterstützung der vorbeugenden Wartung.
  • Immer einen Schritt voraus: Die Diagnosefunktion des Sensors überwacht seinen Zustand, unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert seine Lebensdauer und verhindert vorzeitige Entsorgung.
  • Nachhaltige Investitionen: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Durch den Erhalt der Messelektronik und den Austausch lediglich des Sensorschafts am Ende seiner Lebensdauer oder des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, wird Materialabfall und somit der ökologische Fußabdruck reduziert.
  • Produktivität und Effizienz steigern: Durch die Diagnose von Fehlern ermöglicht die Benutzerführung mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung eine schnellere Problemlösung und reduziert Ausfallzeiten. Es minimiert außerdem Bedienungsfehler und reduziert somit den Bedarf an spezialisierten Schulungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kabel
Länge (metrisch) Kabel 1.2 m