Learn More
Mettler Toledo™ Expert Pro-ISM-5m, 0 - 14, 0 - 100 °C
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Integrierte Temperatursonde
- PEEK-Welle
- 5 m Festkabel und ISM
- Tragbar
- Robust
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | PH-Elektrode InLab Expert Go-5m-ISM |
| Anschlusstypen | BNC/RCA, RCA |
| Material | Keramik |
| Modell | InLab™ Expert Go-5m-ISM |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Länge (metrisch) Kabel | 5 m |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion