Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Reach-Serie
Artikelnummer. 15579601 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Enthält:
Nur Elektrode
Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Temperaturfühler, PT1000
Länge (metrisch) Stiel:
225 mm
425 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15579601
Marke: METTLER TOLEDO™ 30248826
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die InLab Reach-Serie ermöglicht die Messung schwer erreichbarer Proben. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo Reach-Serie mit langen und robusten Wellen helfen bei der pH-Messung in sehr tiefen oder engen Behältern.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Versuchsreaktor
  • Tank und Fass
  • Große Proben
  • Tiefe Behälter
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma
  • HA-Glasmembran
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Mehrpolig
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrpolig auf BNC (30281896)
Enthält Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Internes Bezugssystem 3 mol/l KCl
Membran HA-Glas
Modell InLab™ Reach Pro-225
Lagerungsbedingungen InLab Aufbewahrungslösung
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) Stiel 225 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm