Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Reach-Serie
Artikelnummer. p-3639389 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Enthält:
Nur Elektrode
Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Temperaturfühler, PT1000
Länge (metrisch) Stiel:
225 mm
425 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10523375
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die InLab Reach-Serie ermöglicht die Messung schwer erreichbarer Proben. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo Reach-Serie mit langen und robusten Wellen helfen bei der pH-Messung in sehr tiefen oder engen Behältern.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Versuchsreaktor
  • Tank und Fass
  • Große Proben
  • Tiefe Behälter
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma
  • HA-Glasmembran
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pH-Elektrode InLab Reach Pt1000-425
Anschlusstypen Mehrpolig
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (Pt1000)
Art der Fülllösung 3mol KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrpolig auf BNC (30281896)
Enthält Temperaturfühler, PT1000
Internes Bezugssystem ARGENTHAL mit Ag+-Falle
Membran HA-Glas
Modell InLab™ Reach Pt1000-425
Sonde Gehäuse PT1000
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Länge (metrisch) Stiel 425 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm