Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Water Go pH-Elektrode
Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
Unit Size:
1 Stück
Description
- Zur Verwendung mit tragbaren METTLER TOLEDO Seven2Go und SevenGoDuo pH-Messgeräten.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit der Software EasyDirect.
Anwendungen im Brennpunkt
- Geringe Ionenstärke (Reinwasser)
- Wasser
- Feld-/Umweltprobenahme
Zubehör und Pflege
- Poröses PTFE-Diaphragma
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Specifications
Specifications
| Anschlusstypen | BNC/RCA IP67, RCA IP67 |
| Diaphragma | Poröses PTFE |
| Material | Polysulfon (Schaft) |
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Typ | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (NTC 30 kΩ) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von Proben bei niedrigen Temperaturen oder mit geringer Ionenkonzentration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Festes Kabel zum Sensor |
| Internes Bezugssystem | ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle |
| Membran | LoT-Glas |
| Modell | InLab™ Water Go |
| Show More |