Learn More
OHAUS™ Drehteller für Inokulationen
Artikelnummer. p-7158948 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Plattform 114 x 114 mm (L x B)
Plattform 150 x 150 mm (L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782459
Marke: OHAUS™ 30400046
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Drehteller für Inokulationen bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • OHAUS bietet die größte Auswahl an Laborrahmen-Kits, Laborhebern, Stäben und Stützständern in der Branche zum sichern Halten von Glaswaren
  • Standard-Laborrahmen oder anpassbare Einstellungen mit Optionen für jede Umgebung oder Anwendung
  • Auswahl aus 13 vorkonfigurierten Laborrahmen-Kits (einschließlich Verbindungsstücke und Füße) und Stäben, die einzeln erworben und mit OHAUS-Zubehör kombiniert werden können, um einen kundenspezifischen Rahmen zu erstellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Drehteller für Inokulationen
Material Gusseisen
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 mm-Petrischalen
Beschreibung Klammer, nicht elektrisch, CLN-INOTTS
Durchmesser (metrisch) 114,00 mm
Höhe (metrisch) 76 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,00 in.
Größe Plattform 114 x 114 mm (L x B)