Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40 Inkubatorschüttler
Artikelnummer. p-8015675
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
2,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11360015
Marke: Eppendorf™ M12990092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verwenden Sie diese vielseitigen Inkubatorschüttler zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 40 Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung einer Vielzahl von Organismen in bis zu 3 l großen Kolben.
  • Der extrem leise Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
  • Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
  • Kompaktes Tischmodell – leichtes Aufstellen auf dem Tisch, fasst Kolben bis 3 l
  • Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht eine einfache Sicht auf die Kulturen und lässt sich zum Zugriff auf alle Proben leicht hochklappen.
  • Vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis 3 l sowie auch für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplatten-Halter.
  • Zertifiziert. Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 3 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 76,2 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 55,9 cm
Modell Innova 40
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.