Learn More
Eppendorf™ Innova 40R Tischschüttler-Paket
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm (1 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
M-Paket mit 1:1-Erkennung: Molekularbiologie Tischlösung, für Plasmid-Konstruktion und -Expression in Bakterien (kleines Volumen). Das Paket besteht aus: 1x New Brunswick™ Innova™ 40R (Kühlschüttler, 25 mm/1 im Orbit), 1x Universalplattform, 1x Röhrchengestell klein, je 3x Klammern für 250 ml/500 ml/1 l Erlenmeyerkolben, 230 V/50 Hz (EU)
- Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
- Kompaktes Tischmodell – leichtes Aufstellen auf dem Tisch, fasst Kolben bis l
- Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht eine einfache Sicht auf die Kulturen und lässt sich zum Zugriff auf alle Proben leicht hochklappen.
- Zertifiziert. Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 2,5 cm (1 in.) |
| Drehzahlbereich | 25 bis 500 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur -30°C bis +110°C |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 76,2 x 55,9 x 61 cm (22 x 30 x 24 in.) |
| Zeitschaltbereich | 0,01 bis 99:59 Std., Dauerbetrieb |