Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40R Inkubator/Schüttler
Artikelnummer. 12518886
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
2,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 12518886
Marke: Eppendorf™ M12990086
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Diese vielseitigen Inkubationsschüttler eignen sich als Unterstützung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen und hoher Arbeitsbelastung. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R Inkubationsschüttler zeichnen sich durch einen breit gefächerten Temperaturbereich aus und eignen sich damit für die Kultur zahlreicher Organismen in Kolben bis 3 Liter.
  • Außergewöhnlich leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
  • Dreifach-exzentrischer Antrieb mit Gegengewicht in einem Gusseisengehäuse für einen jahrelangen, vibrations- und problemlosen Betrieb
  • Kompaktes Tischmodell – passt problemlos auf den Arbeitstisch und fasst Kolben mit bis zu 3 l
  • Die leicht zu öffnende, durchsichtige Abdeckung ermöglicht ein einfaches Besehen der Kulturen und einen einfachen Zugriff auf alle Proben
  • Vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) fasst Kolben mit bis zu 3 l sowie Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplattenhalter
  • Zertifiziert. Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen
Spezifikation
Orbit 1,9 cm
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 3 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 76,2 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 55,9 cm
Modell Innova 40R
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.