Learn More
Eppendorf™ Innova™ 42R Inkubatorschüttler
Beschreibung
- Stapelbarer oder Tisch-Inkubationsschüttler mit optionaler Kühlung
- Zur Platzersparnis auf oder unter dem Labortisch oder doppelt gestapelt
- Optionale Kulturschublade, Gasverteiler, Fernalarm und Feuchtigkeitsüberwachung sind erhältlich.
- Der gusseiserne, ausgewuchtete Dreifach-Exzenterantrieb gewährleistet einen langjährigen zuverlässigen Betrieb.
- Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen
- Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen.
- Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
- Vielseitige Zubehörplattformen (separat erhältlich) eignen sich für Kolben bis 4 l sowie auch für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplatten-Halter.
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 1,9 cm |
| Drehzahlbereich | 25 bis 400 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Aufnahmevermögen | 4 l |
| Produkttyp | Inkubatorschüttler |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 75,4 cm |
| Höhe (metrisch) | 81,8 cm |
| Breite (metrisch) | 63,5 cm |
| Mehr anzeigen |