Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44 Inkubationsschüttler
Artikelnummer. 11325964
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm
5,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11325964
Marke: Eppendorf™ M12820002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verwenden Sie diese stapelbaren Schüttler für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 44 Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung einer Vielzahl von Organismen in bis zu 5 l großen Kolben.
  • Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
  • Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
  • Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis zu 5 l.
  • Herausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einfachen und mühelosen Zugriff auf Kolben, die sich vorne und hinten am Schüttler befinden
  • Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
  • Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 5 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 87,3 cm
Höhe (metrisch) 119,3 cm
Breite (metrisch) 135 cm
Modell Innova 44
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.