Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44 Inkubationsschüttler
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm
5,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
- Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
- Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen.
- Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis zu 5 l.
- Herausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einfachen und mühelosen Zugriff auf Kolben, die sich vorne und hinten am Schüttler befinden
- Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
- Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 2,5 cm |
| Drehzahlbereich | 25 bis 400 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Aufnahmevermögen | 5 l |
| Produkttyp | Inkubatorschüttler |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 87,3 cm |
| Höhe (metrisch) | 119,3 cm |
| Breite (metrisch) | 135 cm |
| Mehr anzeigen |