Learn More
Innova™ Offener Tischschüttler
Artikelnummer. 11369834
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
5,1 cm
Höhe (metrisch):
14,6 cm
16,3cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11369834
Marke: Eppendorf New Brunswick M11910002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Plattformschüttler eignen sich zum Schütteln unter Umgebungsbedingungen auf der Arbeitsfläche, in einem Inkubator bzw. in warmen oder kalten Räumen. New Brunswick Innova™ Tischaufsatzschüttler für den Außeneinsatz verfügen über ein Schnellwechsel-Plattform-Kit für häufige Plattformwechsel mit Schnappverbindungen ohne Werkzeugeinsatz.
  • Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
  • Die umschlossene Elektronik und mechanische Komponenten verhindern Beschädigung durch Verschütten
  • Es sind viele Plattformtypen, Halter für verschiedene Kolben (bis zu 6 l), Reagenzgläser, Mikrotiterplatten und Regalsysteme erhältlich
  • Drehzahlregelung und Anzeige in Drehzahlschritten von 1 U/min
  • Mit akustischem und optischem Alarm, Zeitschaltuhr (0 bis 99,9 Std.) mit Dauerbetrieb oder automatischer Abschaltung am Ende der Studie
  • Geschlossene Elektronik und Mechanik verhindern interne Beschädigungen durch unbeabsichtigtes Verschütten
  • Die vielseitige (separat erhältliche) Zubehörplattform mit 46 × 46 cm (18 × 18 in.) bietet Platz für bis zu zwei 6 l-Erlenmeyerkolben
  • Die niedrige Bauweise (unter 6 in./15 cm) ermöglicht die Verwendung von mehreren Schüttlern in Inkubatoren oder Klimaschränken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 5,1 cm
Tragkraft (metrisch) 48 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min
Drehzahlbereich 25 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Spannung 220/230 V
Stromstärke 150 VA
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 56,6 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 56,6 x 76,2 x 16,3 cm
Höhe (metrisch) 16,3cm
Breite (metrisch) 76,2 cm
Modell 2300