Learn More
Eppendorf™ Universalplattform für den Innova™ S44i Inkubator-Schüttler
Eine Auswahl an universellen und speziellen Plattformen für Erlenmeyer-, Fernbach- oder Lauber Thomson-Kolben.
Marke: Eppendorf™ S44I040001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.20000kg
Beschreibung
- 9 Klebekissen für die gesamte Plattform erforderlich
- Klebekissen separat erhältlich
- Eloxiertes Aluminium
Spezifikation
Aluminium | |
Innova™ S44i |