Learn More
Eppendorf™ FRYSBOX -86 C585 INNOVA NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11309894
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11309894 500 l 1 Stück
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11309894
Marke: Eppendorf™ U94000001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verwenden Sie dieses Gefriergerät zur Lagerung und Konservierung aller Arten von biologischen Materialien. New Brunswick Scientific™ Innova VIP C585 ULT Labor-Tiefkühlschränke kombinieren klassischen Isolierschaum mit Vakuum-Isolationstafeln und bieten so eine langlebige und zuverlässige ULT-Technologie für eine sichere Probenlagerung.
  • Fassungsvermögen: 585 l
  • Platzbedarf: 169 x 78.5 cm
  • Verbraucht nur 13.6 kWh/Tag (Gefriergerät eingestellt auf -80°C) (230V)
  • Umgebungstemperatur bis -85° C-Pulldown beträgt 4.5 Stunden
  • Fasst bis zu 41,600 Proben
  • 30 mm dicke Innendeckel, die aus geformter Isolierung bestehen, tragen zur Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität bei
  • Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung.
  • Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
  • Jeder Gefrierschrank lässt sich mühelos durch eine Standardtür schieben, was die Installation vereinfacht
  • Kompatibel mit dem CO2/LN2-Injektionssystem als Reserve für höchste Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 l
Außentiefe (metrisch) 785 mm