Learn More
Eppendorf™ FRYSBOX -86 C760 INNOVA NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC
Beschreibung
- Kapazität: 760 l
- Benötigte Stellfläche: 205 x 78.5 cm
- Verbraucht 16.0 kWh/Tag (Tiefkühlgerät auf -80 °C eingestellt) (230 V)
- Absenkung von Umgebungstemperatur bis -85 °C beträgt 5.8 Stunden
- Fasst bis zu 57,200 Proben
- 30 mm dicke Innendeckel, bestehend aus Gussisolation, helfen die Temperaturstabilität aufrechtzuerhalten
- Durch spezielle Außentürversiegelungen für niedrige Temperaturen bleiben Dichtungen –86 °C flexibel und die Bildung von Eis wird verhindert
- Passwortschutz der Alarm- und Temperatursollwerte verhindern eine unautorisierte Veränderung der Einstellungen
- Jedes Tiefkühlgerät passt problemlos durch einen Standardtürrahmen für eine einfache Installation
- Kompatibel mit CO2/LN2-Injektionssysteme als Notversorgung für höchste Probensicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 760 L |
| Außentiefe (metrisch) | 785 mm |