missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 10 OD

Artikelnummer. 18765073 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18765073 100 ml 100 Milliliter
18706973 10 ml 10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only

Artikelnummer. 18765073

Marke: Novus Biologicals™ 2100100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Menge 100 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.