Learn More
Novus Biologicals™ InnovaGOLD Antikörpermarkierungskit für Nanopartikel, 40 nm, 20 OD
Artikelnummer. 13511180 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
100 Stück
For Research Use Only
Artikelnummer. 13511180
Marke: Novus Biologicals™ 2200100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
For Research Use Only
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Menge 100 ml
Ziel 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Produkttyp Antikörpermarkierungskit