Learn More
Novus Biologicals™ InnovaGOLD Antikörpermarkierungskit für Nanopartikel, 40 nm, 20 OD
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
100 Stück
Beschreibung
- Uniform Shape
- Low co-efficient of variation in terms of size
- High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
- Available at high concentrations to simplify assay development
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Menge | 100 ml |
| Ziel | 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD |
| Produkttyp | Antikörpermarkierungskit |