Learn More
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation
Click to view available options
Volumen:
1 μl
10 μl
Produkttyp:
Impfnadel
Impföse
Inkubationsschleife
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
2000 Stück
3000 Stück
600 Stück
Farbe:
Blau
Weiß
Beschreibung
- Nadelspitze gut geeignet für die Abhebung einzelner Bakterienkolonien, Impfösen sind ideal zur Entnahme einer vorgegebenen Kulturmenge
- In Großpackung oder individuell verpackt
- Hydrophob
- Temperaturbereich: –20 bis 60°C
- Strahlensterilisiert
- Nur zum Einmalgebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen | 10 μl |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Produkttyp | Impföse |
| Verpackungsart | Großpackung |