Learn More
Kartell™ Impfösen
Hergestellt mit hochstabilen Polystyrol für gute Formstabilität. Kartell™ Inokulationsschleifen und -nadeln bieten ein steriles Zwei–in–Eins Werkzeug für die Inokulation.
Marke:  Kartell™ 0265100
Artikelnummer. 10040941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 €
    536.22 € / 8000 Stück
    Sparen 68.78 €
    11% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-02-2026
Beschreibung
  • Gammabestrahlt und in Polybeuteln verpackt
  • Mit Schleife zur Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur, Transfer des Inokulums für Streaking oder den Transfer von Mikroorganismen
  • Mit Nadel zur Entnahme einzelner isolierter Kolonien  oder die Übertragung von Stich-Inokulationen auf Schrägagar oder Röhrchen mit festem Kulturmedium
  • CE–IVD