Learn More
WTW™ KIT 1CONDUCTIMETRE INOLAB COND 7310 inklusive TetraCon 325, Zubehör
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12691685
Click to view available options
Spannung:
100 bis 240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12691685
Marke: WTW™ 1CA301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein präzises und leistungsstarkes Laborleitfähigkeitsmessgerät mit GLP (Good Laboratory Practice)- und AQA (Analytical Quality Assurance)-unterstützenden Funktionen für die Dokumentation von Messergebnissen.
  • Dokumentation aller Daten über USB-Schnittstelle oder optionalen integrierten Drucker: Schnell und fehlerfrei
  • Geeignet für Messungen gemäß Pharmakopöe
  • Zur Dokumentation kann die Seriennummer des verwendeten Sensors eingegeben werden
  • Reproduzierbare Messergebnisse durch aktive, automatische AutoRead Funktion mit automatischer Erkennung stabiler Werte
  • Das Sensorsymbol informiert über den Status der Elektrode
  • Grafisches Display mit Klartextmenüs für eine komfortable und sichere Bedienung
  • Mit MultiLab™ Importprogramm für den Import von Daten über Excel™
  • Für Netz- und Batteriebetrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, inklusive Grafit-Leitfähigkeitszelle mit 4 Elektroden, TetraCon™ 325, 0.01 mol/l KCl, Leitfähigkeitsstandard, Software und USB-Kabel
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Werts
Ausgänge 9 V, 1,1 A
Zellkonstante Fest 0.01 cm–1, Kalibrierung 0.450 bis 0.500 cm–1, 0.800 bis 0.880 cm–1, einstellbar 0.09 bis 0.110 cm–1, 0.250 bis 25 cm –1
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0 μS/cm bis 1000 mS/cm
Temperaturkompensation nLF, linear 0,000 bis 10,000%, kann ausgeschaltet werden
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 1999 mg/l
Eingänge 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 270 mA
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Modell InoLab™ Cond 7310
Stromversorgung 4 x 1.5 V Alkali-Manganbatterien, Typ AA, 4 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Batterien, Typ AA
Betriebstemperatur (metrisch) –5 bis 105 °C
Typ Präzises und praktisches Leitfähigkeitsmessgerät
Elektrische Anforderungen 100 Bis 240 V, 50/60 Hz, 270 mA Eingang, 9 V Ausgang
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz