missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ inoLab™ Multi 9430 IDS™ Digitales Multiparametergerät für das Labor

Artikelnummer. 12603056
Click to view available options
Bereich (pH):
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12603056

Marke: WTW™ 1FD47K

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Ausgänge USB-A, Mini USB-B
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0.5% of value
Genauigkeit (DO) ±1.5% at 20°C in air saturated water
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0.004
Genauigkeit (Salinität) ±0.5% of value
Genauigkeit (TDS) ±0.5% of value
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 7 (Adapter erforderlich)
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zellkonstante 0.475cm–1 ±1.5% (with TetraCon™ 925 sensor); 0.10cm–1 ±2% (with LR 925/01 sensor)
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
Angaben zur Datenverwaltung 500 Data sets manual, 10,000 data sets automatic
Displaytyp Farbgrafik
Bereich (Leitfähigkeit) 10 μS/cm to 2000 mS/cm (with TetraCon™ 925 sensor), 0.01 to 200 μS/cm (with LR 925/01 sensor)
Bereich (mV) ± 1200
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (elektrischer Widerstand) 5kilohms to 100 megaohms
Bereich (Salinität) 0 to 70 ppt
Bereich (TDS) 0 to 1999 mg/L
Enthält Digital IDS pH electrode SenTix™ 980, buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, optical IDS DO sensor FDO™ 925, digital IDS cond cell TetraCon™ 925, 0.01mol/L KCl, cond standard
Modell inoLab™ Multi 9430
Stromversorgung 4 x 1.5 V-Batterien Typ AA
Produkttyp Digital benchtop multiparameter
Temperaturgenauigkeit ±0.2 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 100°C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 280 W x 240 Hmm
Breite (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Tiefe (metrisch) 70 mm
Gewicht (metrisch) 2.5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt