Learn More
WTW™ inoLab™ Sauerstoffmessgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12693066
Ansicht ändern
Click to view available options
Sondentyp:
CellOx™ 325
Keine
StirOx™ G
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp unitSize
12693066 StirOx™ G 1 Stück
12605867 CellOx™ 325 4 Stück
15103645 CellOx™ 325 1 Stück
11731426 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12693066 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 1BA304
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie mit den bewährten, galvanischen Sauerstoffsensoren eine optimale Messung von gelöstem Sauerstoff.
  • Zur Messung von DO (gelöstem Sauerstoff) mit den bewährten galvanischen DO-Sensoren
  • Tischmessgerät mit Dokumentationsfunktion für gelösten Sauerstoff – in der Umgebung (BSB), für industrielle Anwendungen wie pharmazeutische Forschung, Getränke und Lebensmittel
  • Bis zu 10 Kalibrierungen abrufbar
  • Misst Partialdruck, Konzentration und Sättigung
  • Integrierte Salinitätskorrektur zur Messung von Proben mit Salzgehalt
  • Anwendungsrelevante Sauerstoffmessung durch drei wählbare Sauerstoffsensoren
  • Präzise Messungen basierend auf automatischer Luftdruckkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Galvanischer DO-Sensor, Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, galvanischer DO-Sensor mit Selbstumrührung, StirrOx™ G, Polierstreifen, Elektrolyt- und Reinigungslösung, Ersatzkappen, CD-ROM, Software, USB-Kabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung von DO mit den bewährten galvanischen DO-Sensoren
Druckbereich 0.0 bis 200, 0 bis 1250 mbar
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Displaytyp Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Bis zu 10 Kalibrierungen abrufbar
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Bewertung IP 43
Abmessungen (L x B x H) 9.12 x 7 x 2.37 in.
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Stromversorgung 4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Batterien
Druckauflösung 0,1, 1
Sondentyp StirOx™ G
Bereich (DO) 0.00 bis 90 mg/l
Auflösung (DO) 0.01, 0.1 mg/l
Betriebstemperatur (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Akkulaufzeit Bis zu 800 Stunden
Länge (metrisch) 23,1 cm
Breite (metrisch) 17,7 cm
Höhe (metrisch) 60,1 cm
Genauigkeit (DO) ± 0.5 %
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz