Learn More
WTW™ inoLab™ Sauerstoffmessgeräte
Erzielen Sie mit den bewährten, galvanischen Sauerstoffsensoren eine optimale Messung von gelöstem Sauerstoff.
1733.76 € - 2970.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung von DO mit den bewährten galvanischen DO-Sensoren |
---|---|
Druckbereich | 0.0 bis 200, 0 bis 1250 mbar |
Auflösung (Temperatur) | 0.1 °C |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0.1 °C |
Displaytyp | Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15103645
|
WTW™
1BA301 |
CellOx™ 325 |
2320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11731426
|
WTW™
1BA300 |
Keine |
1733.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12693066
|
WTW™
1BA304 |
StirOx™ G |
2620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12605867
|
WTW™
1BA301 |
CellOx™ 325 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zur Messung von DO (gelöstem Sauerstoff) mit den bewährten galvanischen DO-Sensoren
- Tischmessgerät mit Dokumentationsfunktion für gelösten Sauerstoff – in der Umgebung (BSB), für industrielle Anwendungen wie pharmazeutische Forschung, Getränke und Lebensmittel
- Bis zu 10 Kalibrierungen abrufbar
- Misst Partialdruck, Konzentration und Sättigung
- Integrierte Salinitätskorrektur zur Messung von Proben mit Salzgehalt
- Anwendungsrelevante Sauerstoffmessung durch drei wählbare Sauerstoffsensoren
- Präzise Messungen basierend auf automatischer Luftdruckkompensation
Spezifikation
Zur Messung von DO mit den bewährten galvanischen DO-Sensoren | |
0.1 °C | |
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
CE | |
9.12 x 7 x 2.37 in. | |
3 Jahre | |
0,1, 1 | |
0.01, 0.1 mg/l | |
Bis zu 800 Stunden | |
17,7 cm | |
± 0.5 % | |
100/240 V |
0.0 bis 200, 0 bis 1250 mbar | |
±0.1 °C | |
Bis zu 10 Kalibrierungen abrufbar | |
IP 43 | |
0,8 kg | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Batterien | |
0.00 bis 90 mg/l | |
-5 °C bis +105 °C | |
23,1 cm | |
60,1 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |