Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosin, 98+ %
Artikelnummer. 11491768
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491768 100 g -
11471768 5 g 5 Gramm
11481768 25 g -
3 options
Artikelnummer. 11491768
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14459.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
Suppresses the increase of glucose and insulin in the blood
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-63-9
Summenformel C10H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
MDL-Nummer MFCD00066770
InChI-Schlüssel UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Synonym inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosine
Schmelzpunkt 212°C to 215°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 624889
Merck Index 14,4975
Optische Drehung −52° (c=1 in Water)
Formelmasse 268.23
Reinheit (%) ≥98%