missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472489
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472489 1 g 1 Gramm
16488858 10 g -
16468976 100 g -
16453836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16472489 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0092

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.

Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Inosine
CAS 58-63-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O5
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (93.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Formelmasse 268.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.