Learn More
(-)-Inosine, TRC
Artikelnummer. 30012781
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Kilogramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012781 50 g 50 Gramm
30009142 1 kg 1 Kilogramm
17909274 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66100050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-63-9
Summenformel C10 H12 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Synonym 9-β-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.)
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 268.0808
Reinheit (%) >95%