Learn More
INPP5F Antibody (OTI1D4), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306156 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306156 100 μL 100 Mikroliter
30306631 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306156
Marke: Novus Biologicals NBP345038100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
INPP5F Monoclonal antibody specifically detects INPP5F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen INPP5F
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1D4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.36, FLJ13081, hSac2, Inositol polyphosphate 5-phosphatase F, inositol polyphosphate-5-phosphatase F, KIAA0966MGC59773, MGC131851, phosphatidylinositide phosphatase SAC2, Sac domain-containing inositol phosphatase 2, Sac domain-containing phosphoinositide 5-phosphatase 2, SAC2MSTPO47
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human INPP5F (NP_055752) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22876
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1