Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes
Artikelnummer. p-8006148 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12869031 120 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12869031
Marke: Mettler Toledo™ 52005377
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Low-maintenance pH electrode supplied complete with factory-filled, prepressurized liquid electrolyte. Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes are suited to a wide scope of applications in biotechnology, pharmaceutical and chemical process industries.
  • Extended operating life
  • Precise measurement values
  • Resistance to measurement problems at the diaphragm
  • Built-in temperature sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen K8S
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ InPro™ 3253i/SG pH Electrode
Enthält Solution Ground
Länge (metrisch) 120 mm
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Zertifizierung/Konformität CE Certified