Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ pH-Elektrode
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
VarioPin
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann durch den Boden eines Gefäßes oder Tanks installiert werden.
- Temperaturbereich von 32 - 266°F.
- Der ausgezeichnete Druckwiderstand von bis zu sechs bar deckt den Druckbereich ab, der normalerweise während der Verarbeitung auftritt.
- Patentierte Silberionen-Barriere.
- VarioPin Verbindungsstück aus hochbelastbarem PEEK-basiertem Material.
- Temperaturbereich: 0 bis 80 °C.
- pH-Bereich: 0 bis 14.
- Adapterkabel separat lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | VarioPin |
| Typ | InPro pH-Elektrode |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | PTFE |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |