Learn More
INS Mouse anti-Human, Rat, Clone: IRDN/794, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Abnova MAB14299.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human INS.
- High specificity
- High reactivity
Spezifikation
| INS | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.1-0.2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P01308 | |
| INS | |
| Recombinant protein corresponding to full length human INS. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| IRDN/794 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human INS. | |
| In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide). | |
| ILPR/IRDN | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| 3630 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur