Learn More
INSC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20973-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The antibody can recognize isoforms 1, 2, 4, and 5 of INSC.
In Drosophila, neuroblasts divide asymmetrically into another neuroblast at the apical side and a smaller ganglion mother cell on the basal side. Cell polarization is precisely regulated by 2 apically localized multiprotein signaling complexes that are tethered by Inscuteable, which regulates their apical localization.Specifica
| INSC | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| INSC | |
| INSC, Protein inscuteable homolog | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 233752, 293166, 387755 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.37 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q1MX18, Q3HNM7 | |
| INSC | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto