Learn More
Greiner Bio-One Konischer Insektenbrutbehälter (Drosophila)
Artikelnummer. 10517381
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Kapazität (metrisch):
16 ml
28 ml
68 ml
Packungsgröße:
1500 Stück
605 Stück
Artikelnummer. 10517381
Marke: Greiner Bio-One 199101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal geeignet für die Kultivierung von Drosophila melanogaster.
  • Unterer Behälterteil aus Polystyrol oder Polypropylen
  • Kompatibel mit gasdurchlässigen Ceapren-Stopfen aus Wasser abweisendem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Konisch
Kapazität (metrisch) 16 ml
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Drosophila melanogaster
Höhe (metrisch) 63 mm
Material Polystyrol
Typ Drosophila-Zuchtbehälter