Learn More
Miele™ Einsatz 1/2
Artikelnummer. 10569331 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Einsatz, Hälfte
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
10569331 Einsatz, Hälfte
10292831 Einsatz, Hälfte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569331 Lieferant Miele™ Lieferanten-Nr. 3808320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 106/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsgläsern, Messzylindern etc
Enthält 26 small spring hooks x 105mm height (distance beween spring hooks is approx. 60mm)
Tiefe (metrisch) 410 mm
Höhe (metrisch) 116 mm
Breite (metrisch) 195 mm
Menge 1 Each